Imprimer
Lecteur de microplaques, SpectraMax® L
Fournisseur: Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MLDVSPECTRALCONFIGEA 0 EUR
MLDVSPECTRALCONFIG MLDV0310-5126 MLDV0310-5882 MLDV0310-5650 MLDV0310-5694 MLDV0310-5628 MLDV0310-5649
Lecteur de microplaques, SpectraMax® L
Lecteurs de microplaques
Le lecteur de microplaques SpectraMax® L mesure les tests de luminescence flash et glow dans des plaques à 96 et 384 puits.
  • Détecter des échantillons sombres avec une sensibilité inégalée
  • Éviter les problèmes de saturation avec 9 ordres de plage dynamique
  • Permettre des performances robustes avec des injecteurs à rinçage automatique
  • Assurer la conformité avec les outils de conformité IQ/OQ and FDA CFR 21 Part 11
  • Mise en place et analyse rapide grâce au logiciel leader du secteur SoftMax Pro
SpectraMax® L peut être mis à niveau pour inclure un lecteur de code à barres, des injecteurs programmables et des configurations à deux canaux pour un débit deux fois plus rapide. La haute sensibilité, les tubes photomultiplicateurs (PMT) à faible bruit et la configuration de l’injecteur à volume variable rendent ce lecteur idéal pour les dosages cinétiques rapides nécessitant une surveillance continue pendant l’injection et la mesure.
L’option double injecteur comprend deux injecteurs pour la mesure des tests flash simples et doubles dans les microplaques à 96 et 384 puits, Autorinse pour la récupération automatique du réactif et le rinçage des tubes d’injection à l’arrêt de l’instrument, ainsi que l’élimination automatique des solutions de lavage et d’amorçage.
L’option double injecteur (ouverture automatique) comprend deux injecteurs pour la mesure des tests flash simples et doubles dans les microplaques à 96 et 384 puits, Autorinse pour la récupération automatique du réactif et le rinçage des tubes d’injection à l’arrêt de l’instrument, ainsi que l’élimination automatique des solutions de lavage et d’amorçage .
Deux PMT avec option de commutation automatique permettent des mesures basées sur la longueur d’onde, telles que les tests de transfert d’énergie par résonance de bioluminescence (BRET) et un débit multiplié par 2 pour les mesures de luminescence traditionnelles. Les mesures basées sur la longueur d’onde nécessitent l’achat de filtres appropriés.
L’option à quatre injecteurs est adaptée aux lecteurs SpectraMax® L à deux PMT et comprend deux injecteurs pour la mesure des tests flash simples et doubles dans des microplaques à 96 et 384 puits, Autorinse pour la récupération automatique du réactif et le rinçage des tubes d’injection à l’arrêt de l’instrument et élimination automatique des solutions de lavage et d’amorçage.
Certifications: Pour tous les détails sur les options disponibles avec ce système, veuillez contacter votre agence Avantor.
Informations de livraison: Le système comprend un luminomètre SpectraMax® L pour la lecture de microplaques à 96 et 384 puits avec la version actuelle du logiciel SoftMax Pro, AutoRange pour >9 ordres de plage dynamique, comptage de photons pour haute sensibilité, lecture de plaque paysage / portrait, incubateur, manuel d’utilisation, câble d’interface USB, plan de support technique MDCare PhD d’un an et garantie d’un an couvrant pièces et main d’œuvre.