Imprimer
VWR® VisiLight® LED8, Source de lumière froide haute puissance
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-1258EA 1320 EUR
631-1258 631-1262
VWR® VisiLight® LED8, Source de lumière froide haute puissance
Éclairages Sources de lumière froide
Cette source de lumière froide dotée d’un boîtier en aluminium compact et solide et d’une commande de ventilateur de température fournit un éclairage optimal et homogène du guide de lumière. Elle est donc idéale pour les enregistrements à grande vitesse dans diverses applications, telles que l’assurance qualité, l’endoscopie industrielle, la vision des machines et les applications en salle blanche. La luminosité dépasse de loin la luminosité d’une source de lumière halogène conventionnelle de 250 W. Durée de vie prévue des LED de 50 000 heures.
  • 1600 lm à l’extrémité du guide lumineux
  • Commande du ventilateur de température pour une perturbation sonore minimale
  • Contrôle de la luminosité analogique de 0 à 100 % (sans scintillement)
  • Protection contre l’éblouissement grâce à la détection par guide lumineux
  • Triple fusible thermique
  • Bloc d’alimentation intégré
  • Empilable et donc peu encombrant
L×P×H : 200×273×116 mm
Poids : 2,3 kg
* Ø guide lumineux = 9 mm et L = 1 m