Les balances portables Navigator sont idéales pour une large gamme d'applications de pesage en laboratoire, en milieu industriel ou éducatif. Navigator est une balance puissante, robuste et multifonctionnelle, dotée d'un temps de stabilisation rapide, d'une protection contre les surcharges quatre fois supérieure à sa capacité nominale et d'une grande simplicité d'utilisation.
- Conçu pour la précision et la répétabilité dans les applications de pesage essentielles.
- Productivité et rendement améliorés grâce à un temps de stabilisation rapide (moins d'une seconde).
- Les modèles NV sont conçus pour être facilement empilables, ce qui permet de gagner de la place lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Le système de protection contre les surcharges peut supporter des charges jusqu'à quatre fois supérieures à la capacité nominale pour protéger la balance. Un verrou d'expédition intégré protège la cellule de pesée pendant le transport/stockage.
Convient pour une utilisation dans l'enseignement, le terrain, les laboratoires et la recherche, l'industrie et la fabrication, les bureaux, les entreprises commerciales et la fabrication. Idéal pour l'utilisation alimentaire, le comptage de pièces, le portionnement et le pré-emballage. Unités de pesée telles que kg, g, lb, oz, lb:oz, ozt, dwt, ct et grain avec modes de pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage et pesée de contrôle.
Certains modèles de la série sont homologués OIML/CE, répondant ainsi aux exigences des applications commerciales.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison: Fourni avec un adaptateur secteur, 4 piles C non incluses.
Attention: