C6 NBD-Ceramide (d18:1/6:0)
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
NBD C6-Ceramide, N-[7-(4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole)]-6-aminocaproyl-D-erythro-sphingosine, 6-((N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl)sphingosine, N-C6-NBD-D-erythro-Sphingosine
Formule:
C₃₀H₄₉N₅O₆ Température de stockage: Congélateur |
Numéro CAS:
94885-02-6 |