Imprimer
Shipping tubes, with screw cap
Fournisseur: SEMADENI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1663 4453 6115
215-0221EA 351 EUR
215-0221 SEMA4453 SEMA6115
Shipping tubes, with screw cap
Tubes Tubes à essais
PP or LDPE.
  • Very stable and liquid-tight
  • Excellent chemical and temperature resistance up to +130 °C
  • Autoclavable (except for LDPE tube)
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904