Imprimer
VWR® RV+, Pompes rotatives à palettes, à deux étages
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
181-0498EA 1733.62 EUR
181-0498 181-0499 181-0503 181-0504 181-0571 181-0572 181-0573 181-0574
VWR® RV+, Pompes rotatives à palettes, à deux étages
Pompe Pompes à vide à palettes
Cette série de pompes rotatives à palettes à deux étages RV+ offre une fiabilité élevée pour un fonctionnement stable, une longue durée de vie du produit et des intervalles de maintenance prolongés.
  • Réduction des risques d’attaques chimiques et de dégradation de l’huile en diluant des produits chimiques agressifs avec une chambre d’huile plus grande
  • Pompe en marche froide pour ralentir le taux de dégradation de l’huile
  • Revêtement en PTFE sur le carter intérieur et revêtement en oxyde noir sur le module de pompe pour ralentir la vitesse de corrosion et allonger l’intervalle de maintenance
  • Les principales caractéristiques permettent des intervalles de vidange prolongés et des coûts de maintenance réduits
  • Fonction de ballast à gaz pour protéger la pompe des liquides condensables
  • Faible niveau sonore pour un travail exceptionnellement silencieux
  • Vanne anti-retour en cas de panne de courant
Les pompes RV+ ont une conception compacte et une construction modulaire facilitant l’entretien.
Les pompes RV2.5+ sont idéales pour la lyophilisation, les étuves à vide, les lignes Schlenk, les pompes moléculaires turbo d'appoint, le dégazage et l'évacuation des récipients/chambres.
Le modèle RV3+ est idéal pour la ligne Schlenk (collecteur à vide), le lyophilisateur, l’étuve à vide et d’autres applications de laboratoire.
Le modèle RV6+ est idéal pour le concentrateur à vide, la ligne Schlenk (collecteur à vide), le lyophilisateur, l’étuve à vide et d’autres applications de laboratoire.
Le modèle RV8+ est idéal pour le lyophilisateur, l’étuve à vide et d’autres applications de laboratoire.
Les pompes RV18+ sont idéales pour la lyophilisation, les étuves à vide, l'entretien de CVC/Réfrigération, les enrobeurs, les pompes de diffusion et pompes moléculaires turbo d'appoint, les étuves à vide/métallurgie, la fabrication de lampe, la simulation d'espace, le dégazage et l'évacuation des récipients /chambres.
Certifications: Homologué UL et CEM en intégralité.
Informations de commande: Les pompes série RV+ sont livrées avec un câble de connexion secteur IEC avec prises CEE, UK et CH, huile de pompe à vide et adaptateur-embout de flexible.
Les kits série RV+ incluent un câble de connexion secteur IEC avec prises CEE, UK et CH, l'huile de pompe à vide, un séparateur de brume d'huile, un clapet à bille, un adaptateur d'embouts de flexible, une bague de serrage, une bague de centrage et un câble mâle-femelle IEC.
Une garantie de 2 ans et une gamme de kits de maintenance sont disponibles. Contactez votre représentant Avantor pour plus d’informations.