Imprimer
Aura™ 9300+Gen3 Particulate Respirators
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9322PLUSGEN3SV 9332PLUSGEN3SV 9322PLUSGEN3 9332PLUSGEN3
111-2393EA 35.3 EUR
111-2393 111-2389 111-2395 111-2391
Aura™ 9300+Gen3 Particulate Respirators
Protection respiratoire Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
La série de respirateurs à particules Aura™ 9300+Gen3 est la troisième génération du respirateur à pli plat 3M™ Aura™ le plus vendu.
  • La conception originale à 3 panneaux et à pli plat s'adapte à une large gamme de formes et de tailles de visage
  • La nouvelle valve 3M™ Cool Flow™ Comfort permet à un plus grand pourcentage d'air chaud et expiré de s'échapper, ce qui contribue à augmenter le confort (par rapport au modèle équivalent 3M™ Aura™ 9300+)
  • Le média électret (filtre) avancé 3M vous aide à respirer plus facilement
  • Des languettes innovantes sur les panneaux supérieur et inférieur simplifient le positionnement et le réglage
  • Facile à ranger avec un design pliable à plat et un emballage individuel
  • Disponible en emballages standard (20 par carton) ou en petits emballages (5 par carton)
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Get comfortable and reliable FFP2 and FFP3 breathing protection in hazardous work environments, with 3M™ Aura™ disposable respirator 9300+Gen3 series. This is the third generation of the best selling 3M Aura flat-fold particulate respirator, featuring the original 3-panel, flat-fold design. This range of particulate respirators are made using 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM), a high performance material that’s been engineered for easy, unrestricted breathing. The range includes the 3M™ Cool Flow™ comfort valve, which opens more easily and for longer than the original 3M™ Cool Flow™ valve. Innovative tabs on the upper and lower panels make wearing, taking off, or adjusting that bit easier (especially in combination with the new grip feature on valved models). The braided, colour-coded headbands help improve durability and allow quick identification the protection level offered: blue for FFP2 (NPF 12) and red for FFP3 (NPF 50). The soft nose foam is comfortable on skin, and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging and works well with 3M eyewear products. An integrated nose clip helps achieve a comfortable fit to a broad range of face shapes.
* One size fits all.
One size fits all.