PCR tube strips with attached caps, EasyStrip™ Plus
TubesTubes PCR
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus tube strip with attached caps is designed to reduce the risk of cross-contamination in PCR and qPCR reactions. The tube strip is compatible with 0,2 ml thermal cycler blocks and features individually attached optical caps for quick and easy access to individual samples. In addition, graduated 20 µl markers on each tube enable visual volume verification and measurement of reagent and sample additions.
Avoid cross contamination with the individually attached caps
Verify tube reaction volumes with graduated 20 μl markings on each tube
Track samples using the end tabs to label each strip
Identify individual wells quickly and prevent pipetting errors using the labels (A-H) on each tube cap and cap hinge (visible when cap is open and closed)
Available with flat caps for PCR and optically clear caps for qPCR
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.