Imprimer
Filtres-seringues, Acrodisc® One, avec membrane wwPTFE
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2401 2402 2403 4914 4927 4929 4932 2400 2400TC 2402TC 4914TC 4927TC
513-0152EA 2720 EUR
513-0152 514-1108 513-0153 513-0154 513-0155 513-0156 513-0157 513-0165 PALL2400TC PALL2402TC PALL4914TC PALL4927TC
Filtres-seringues, Acrodisc® One, avec membrane wwPTFE
Filtres Filtres-seringue
La membrane universelle de nouvelle génération des filtres à seringue Acrodisc® One convient à tous les types d'échantillons avec des débits rapides, une faible fixation des protéines et de faibles niveaux d'extractibles absorbant les UV.
  • Large gamme de médias filtrants disponibles
  • Disponible en 0,2 µm pour les applications UHPLC
  • Disponible avec pré-filtre pour les échantillons difficiles à filtrer
  • Code couleur pour une identification facile
Boîtier en PP avec raccords d'entrée Luer femelle et de sortie à glissement mâle. Disponible également avec une petite sortie Minispike pour éviter le blocage des bulles d'air dans les flacons pour échantillonneur automatique et les tubes RMN.
Pour les filtres à seringue spécifiques à la chromatographie ionique, consultez la page Acrodisc® Ion Chromatography Syringe Filters (Filtres à seringue pour la chromatographie ionique).
Options de supports disponibles :
1. La membrane NEW UNIVERSAL wwPTFE (mouillable à l'eau) présente une large compatibilité chimique, des débits rapides, une faible liaison aux protéines et de faibles niveaux de substances extractibles absorbant les UV.
2. La membrane PVDF présente une excellente compatibilité avec les acides et les alcools agressifs.
3. La membrane PES (polyéthersulfone hydrophile) est disponible dans un modèle spécial de chromatographie ionique ou avec un préfiltre G×F.
4. La membrane hydrophile en nylon présente une excellente compatibilité avec les esters, les bases et les alcools et ne nécessite pas de pré-mouillage.
5. La membrane hydrophobe en PTFE avec support en polypropylène offre une compatibilité chimique et thermique exceptionnelle et est idéale pour les gaz, les solutions organiques, la filtration de l'air ou la ventilation.
Pour plus d'informations techniques, veuillez télécharger notre guide technique à partir de la boîte RELATED INFORMATION (informations complémentaires).
Certifications: Certifié HPLC pour de faibles niveaux de substances extractibles absorbant les UV.
Cdt: Syringe filters packed in cases of 200 are available in four packs of 50 or in an AutoPack™ format. The AutoPack™ format consists of eight tubes with 25 syringe filters stacked on top of each other.