Imprimer
Multi-element standard solutions for ion chromatography
Marques : ACTIVE MOTIF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1521.1K.W.L1 1521.1K.W.L25 1521.K1.W.L1 1521.K1.W.L25
ACSD1521.1K.W.L1EA 186 EUR
ACSD1521.1K.W.L1 ACSD1521.1K.W.L25 ACSD1521.K1.W.L1 ACSD1521.K1.W.L25
Multi-element standard solutions for ion chromatography
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
This standard solution is intended for ion chromatography.
Multi element standards for Br⁻, Cl-, F⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₄²⁻ diluted in H₂O.