Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 96.0-102.0% (par méthode UV) Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P Poids moléculaire: 1355,38 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00151092 Numéro CAS: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 |
Résultats des tests de spécification
Assay (UV, Calculated on Dried Subsance) | 96.0 - 102.0% |
Identity | Passes Test |
Loss on Drying (2 h; 105 °C; Vacuum) | Max. 12% |
Related Substance (HPLC) | Passes Test |
Absorption Maxima (278, 361, 547 - 559 nm) | Passes Test |
A (1 cm/00025%, H₂O) 361/278 nm | 1.70 - 1.90 |
A (1 cm/00025%, H₂O) 361/547 - 559 nm | 3.15 - 3.45 |