Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
High Visibility Craftsman Trousers, Fristads® 2029 PLU
Tenue de travail
High visibility trousers in dirt, oil and water repellent material (80% polyester, 20% cotton) with soft cotton inside and CORDURA® reinforcements at exposed areas.
Two tuckable CORDURA® reinforced loose-hanging front pockets, left pocket with extra pocket and right pocket with three pockets and tool loops
Two front pockets and two back pockets (one with flap and velcro fastening)
D-ring at waistband, double reinforced crotch seam
Leg pocket with flap and velcro fastening, phone pocket with flap and velcro fastening, D-ring and plastic ID-card holder
Hammer loop; CORDURA® reinforced folding rule pocket with tool pocket, two buttons and loops for two sheath knifes
Pre-shaped knees, CORDURA® reinforced knee pockets with inside opening
Height adjustment for knee pads in knee pocket
CORDURA® reinforced leg ends
Weight: 300 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (class 1) OEKO-TEX® certified
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.