α-D-Galacturonic acid monohydrate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid hydrate, D-Galacturonic acid monohydrate
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate can be used in the synthesis of N-(D-galacturonoyl) amino acids and dipeptides.
Formule:
C₆H₁₀O₇·H₂O Poids moléculaire: 212.15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00071585 Numéro CAS: 91510-62-2 EINECS: 211-682-6 Indice Merck: 14,04337 |