Solutions de référence colorimétriques selon les exigences Ph. Eur., prêtes à l'emploi
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ces solutions sont développées et produites conformément au chapitre 2.2.2. "Degré de coloration des liquides" de la Pharmacopée Européenne (brun, brun-jaune, vert-jaune, rouge, jaune). Les sets sont prêts à l'emploi, spécifiquement conçus pour vous faire gagner du temps et de l'argent, car la préparation de ces solution est très complexe.
- Sets faciles à utiliser
- Solutions prêtes à l'emploi
- Stabilité - durée de conservation de 36 mois
- Certificat d'analyse fourni avec le set
Les sets sont faciles à utiliser: il suffit d'introduire l'échantillon dans le flacon vide fourni avec le set, et de comparer la couleur avec la solution de référence dans le coffret.