Imprimer
Stand rods
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2000/2100 2002/2102 2003/2103 2004/2104
USBE2000/2100EA 32 EUR
USBE2000/2100 USBE2002/2102 USBE2003/2103 USBE2004/2104
Stand rods
Tiges de statif
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm