Le Mastercycler X50 est la synthèse élégante de la vitesse, de la flexibilité et de l'optimisation PCR pour les applications PCR de recherche et de la standardisation pour les applications PCR de routine, telles que les tests alimentaires. Le Mastercycler® X50 affiche des taux de rampe allant jusqu'à 10°C/s et est idéal pour les applications de routine ainsi que pour la recherche avancée en biologie moléculaire.
- Large choix de blocs, du bloc argenté rapide au bloc de 384 puits
- Gradient 2D innovant pour une optimisation avancée de la PCR
- X50 avec écran tactile pouvant contrôler jusqu'à 9 autres unités
- Le concept flexlid® permet un ajustement automatique de la hauteur du couvercle pour utiliser tous les types de consommables
- Faible encombrement
La famille Mastercycler X50 se compose d'unités dotées d'une interface à écran tactile facile à utiliser ou d'unités écologiques à commande externe. Les faibles niveaux sonores, la faible consommation d'énergie et le concept polyvalent flexlid® complètent le produit pour en faire un cycleur PCR puissant et pratique.
Le gradient 2D permet d'optimiser à la fois la température de dénaturation et la température de recuit pendant le même cycle. Des températures de dénaturation plus élevées peuvent offrir l'avantage d'une spécificité accrue, tandis que des températures de dénaturation plus basses réduisent le stress sur les biomolécules et peuvent conduire à un rendement accru. Les tests qui ont du mal à fonctionner de manière fiable à une température de dénaturation de 95° pourraient bénéficier de manière significative de l'optimisation de la température de dénaturation.
Les applications comprennent la PCR rapide, l'optimisation de la PCR, la PCR standard, l'incubation et le séquençage de cycles.