Orangé de méthyle (C.I. 13025), AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
Formule:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Poids moléculaire: 327.34 g/mol Point d'ébullition: 90 Point éclair: 38 |
Numéro MDL:
MFCD00007502 Numéro CAS: 547-58-0 Indice Merck: 13,06127 |
Résultats des tests de spécification
Appearance of solution | Passes test |
pH range (pink to orange-yellow) | 3,2 - 4,4 |
Visual transition interval | Passes test |
Absorption maximum I1 (pH 3,1) | 501 - 504 nm |
Absorption maximum I2 (pH 4,4) | 467 - 471 nm |
Absorptivity (A1%, 1cm, I1, pH 3,1, on dried sample) | 1050 - 1150 |
Absorptivity (A1%, 1cm, I2, pH 4,4, on dried sample) | 750 - 850 |
Loss on drying (110 ºC) | Max. 5% |