Imprimer
Ether de pétrole, 60…80 °C, Puriss. p.a., ébullition élevée, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
32248-1L 32248-2.5L 32248-4X2.5L
32248-1LEA 117 EUR
32248-1L 32248-2.5L 32248-4X2.5L
Ether de pétrole, 60…80 °C, Puriss. p.a., ébullition élevée, Riedel-de Haën™
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 63…80 °C (1.013 hPa)
Densité: 0.68 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 7.4 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 309-852-0
UN: 3295
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling range 60 - 80 °C
Density (D 20/4) 0.660 - 0.680
Refractive index (n 20/D) 1.376 - 1.382
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000002 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Benzene (GC) Max. 0.005 %
Iodine value Max. 0.3
S-compounds (as S) Max. 0.005 %