Sable de quartz 50-70 mesh, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
SiO₂ Point d'ébullition: 2,210 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 1,710 °C Densité: 2,650 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4 |
Résultats des tests de spécification
Particle Size | 50-70 mesh |
Appearance | complying |
Granulation 0.21-0.3 mm | Min. 85 % |