Acide chlorhydrique 1 M HCl (1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Formule:
HCl Poids moléculaire: 36.46 g/mol Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 0 °C Densité: 1.010 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-791-2 UN: 1789 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |