Imprimer
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
38280-1EA 38280-6X1EA
38280-1EAEA 49.7 EUR
38280-1EA 38280-6X1EA
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) solution volumétrique, Fluka™
Acide chlorhydrique
Concentrate for 1 L standard solution
Formule: HCl
Point d'ébullition: 100 °C (1,013 hPa)
Densité: 1,030 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective