Imprimer
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 L, 0.01 M HCl (0.01 N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38272-1EA 38272-6X1EA
38272-1EAEA 63.5 EUR
38272-1EA 38272-6X1EA
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 L, 0.01 M HCl (0.01 N) solution volumétrique, Fluka™
Acide chlorhydrique
Concentrate for 1 L standard solution
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective