Imprimer
Zinc chlorure ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
31650-1KG 31650-6X250G 31650-25KG
31650-1KGEA 192 EUR
31650-1KG 31650-6X250G 31650-25KG
Zinc chlorure ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Poids moléculaire: 136.3 g/mol
Point d'ébullition: 732
Point de fusion: 287…304 °C (1.013 hPa)
Densité: 2.93 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 100.5 %
Insoluble in HCl Max. 0.005 %
pH (10 %, 20°C) 4.6 - 5.5
Ammonium (NH₄) Max. 50 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Al, Ca, Fe, Mg and heavy metals complying
Oxide chloride (as ZnO) complying
Nitrate (NO₃) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
Total N Max. 0.002 %