Bromure de zinc, anhydre ≥98%, Puriss., Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Br₂Zn Point d'ébullition: 697 °C (1,013 hPa) Point de fusion: 394 °C Densité: 4,22 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Room Temperature |
Numéro MDL:
MFCD00011294 Numéro CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 3,III Indice Merck: 13,10182 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |
Barium (Ba) | Max. 0.001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Lead (Pb) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |