Hexane (mélange d'isomères) ≥85% (base d'isomères, GC), Puriss.
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexanes, Isohexane
Beilstein Number: 1730733
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Poids moléculaire: 86.18 g/mol Point d'ébullition: 48…65 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –154 °C Densité: 0.66 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –26 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009520 Numéro CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II Indice Merck: 13,04712 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay of isomers (GC) | Min. 85 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.002 % |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Aromatic substances (as C₆H₆) (GC) | Max. 0.01 % |
S-compounds (as S) | Max. 0.005 % |
n-Hexane (GC) | Max. 4.9 % |
Autoignition Temperature | 437 °F |
Vapor Density | 3 (vs air) |
Explosion Limit | 7.5 % |