Acide lactique ≥99%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DL-Acide lactique
Formule:
H₃CCH(OH)COOH Poids moléculaire: 90.08 g/mol Point d'ébullition: 122 °C (20 hPa) Densité: 1.209 g/cm³ Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004520 Numéro CAS: 50-21-5 Indice Merck: 13,05351 |
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance | complying |
Assay of total acid | 88.0 - 92.0 % |
Sulfated ash | Max. 0.1 % |
Calcium (Ca) | Max. 200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 200 ppm |
Citronellic-, Oxalic- and Phosphoric acid | complying |
Sugar and other reducing substances | complying |
In ether insoluble matter | complying |
Residual solvents | complying |