Imprimer
di-Ammonium-fer (III) citrate (14,5 - 16,0% Fe) (RT), vert, en poudre, Purum p.a.
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
09713-1KG 09713-500G 09713-50G
09713-1KGEA 161 EUR
09713-1KG 09713-500G 09713-50G
di-Ammonium-fer (III) citrate (14,5 - 16,0% Fe) (RT), vert, en poudre, Purum p.a.
di-Ammonium-fer (III) citrate
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013099
Numéro CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Indice Merck: 13,00518
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of Fe 14.5 - 16.0 %
Calcium (Ca) Max. 1000 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 100 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 500 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm