Imprimer
Titane (IV) oxyde 99-100.5%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde de titane (IV)
14027-1KG 14027-25KG 14027-250G
14027-1KGEA 129 EUR
14027-1KG 14027-25KG 14027-250G
Titane (IV) oxyde 99-100.5%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Titane (IV) oxyde
Formule: TiO₂
Poids moléculaire: 79.88 g/mol
Point d'ébullition: >2.000 °C
Point de fusion: >1.800 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Indice Merck: 13,09549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 100.5 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Water soluble matter Max. 0.25 %
Water soluble matter (hot) Max. 0.5 %
In acid (HCl 0,5 mol/l) Solution matter Max. 0.5 %
Loss on drying (105°C, 3h) Max. 0.5 %
Loss on ignition (800 °C) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Arsenic (As) Max. 20 ppm
Barium (Ba) complying
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Antimony (Sb) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying