Imprimer
Acide perchlorique concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) solution volumétrique, pour la titration en milieu non aqueux, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
32046-6X1EA 32046-1EA
32046-6X1EAEA 678 EUR
32046-6X1EA 32046-1EA
Acide perchlorique concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) solution volumétrique, pour la titration en milieu non aqueux, Fluka™
Acide perchlorique
Concentrate for 1L standard solution
Formule: HClO₄
Point d'ébullition: 203 °C
Point de fusion: -18 °C
Densité: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002