Imprimer
Acide perchlorique ≥70% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
244252-1L 244252-2.5L
244252-1LEA 270 EUR
244252-1L 244252-2.5L
Acide perchlorique ≥70% ACS, Fluka™
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
Point d'ébullition: 203 °C
Point de fusion: -18 °C
Densité: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) 69.0 - 72.0 %
Residue on ignition Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
Phosphate, silicate (as SiO₂) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
APHA Max. 10