Imprimer
Anhydride acétique ≥99% (par GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
33214-1L 33214-2.5L 33214-4X2.5L 33214-500ML 33214-6X1L 33214-200L
33214-1LEA 85.2 EUR
33214-1L 33214-2.5L 33214-4X2.5L 33214-500ML 33214-6X1L HONC33214-200L
Anhydride acétique ≥99% (par GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Anhydride acétique
Formule: (CH₃CO)₂O
Point d'ébullition: 140 °C
Point de fusion: -73,1 °C
Densité: 1,083 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 10,3 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008705
Numéro CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486470-36
Indice Merck: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99 %
Boiling range 136 - 138 °C
Explosion Limit 10.3 %
Density (D 20/4) 1.079 - 1.082
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Boron (B) Max. 0.02 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0002 %
Chloride (Cl) Max. 0.0002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.01 %
Reaction against H₂SO₄ complying