Imprimer
Mercure (II) acétate ≥99.0% (titration par précipitation), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de mercure
83352-250G 83352-50G
83352-250GEA 316 EUR
83352-250G 83352-50G
Mercure (II) acétate ≥99.0% (titration par précipitation), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Mercure (II) acétate
Formule: (H₃CCOO)₂Hg
Poids moléculaire: 318.68 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C (déc.)
Densité: 3.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012165
Numéro CAS: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05898
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.01 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Mercury (Hg⁺) Max. 0.4 %
Other heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Nitrate (NO₃) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm