Sodium acétate ≥99.0% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acétate de sodium
Formule:
H₃CCOONa Poids moléculaire: 82.03 g/mol Point d'ébullition: 881.4 Déc. (en chauffant) Point de fusion: 324 °C Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012459 Numéro CAS: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Indice Merck: 12,08711 |
Résultats des tests de spécification
Assay (HClO₄-titr.) | Min. 99.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Loss on drying (120°C) | Max. 1.0 % |
pH (5 %, 25 °C) | 7.0 - 9.2 |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.003 % |
IR spectrum | complying |
Form | Solid |
pKa | 4.76 (acetic acid) |