Imprimer
Fer (III) oxyde ≥95%, purifié, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG 12342-10KG
12342-1KGEA 82.3 EUR
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG HONC12342-10KG
Fer (III) oxyde ≥95%, purifié, Fluka™
Fer (III) oxyde
Formule: Fe₂O₃
Densité: 5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011008
Numéro CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Indice Merck: 13,04058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %