Imprimer
Calcium sulfate dihydraté 99.0-101.0% (base anhydre), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques NF, E516, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Plâtre de Paris
12056-1KG 12056-25KG 12056-6X1KG
12056-1KGEA 73.3 EUR
12056-1KG 12056-25KG 12056-6X1KG
Calcium sulfate dihydraté 99.0-101.0% (base anhydre), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques NF, E516, Fluka™
Calcium sulfate dihydraté
Formule: CaSO₄·2H₂O
Densité: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Indice Merck: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (250°C) 19.0 - 23.0 %
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Selenium (Se) Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Fluoride (F) Max. 30 ppm
Residual solvents complying