Imprimer
Calcium oxyde 96-100,5 ignited substance, powder_fine, Puriss., meetSpec_FCC, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Oxyde de calcium
12047-1KG 12047-5KG 12047-2.5KG
12047-1KGEA 47.4 EUR
12047-1KG 12047-5KG 12047-2.5KG
Calcium oxyde 96-100,5 ignited substance, powder_fine, Puriss., meetSpec_FCC, Fluka™
Calcium oxyde
Formule: CaO
Poids moléculaire: 56.08 g/mol
Point d'ébullition: 2.850 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 2.572 °C (1.013 hPa)
Densité: 3.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010911
Numéro CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Indice Merck: 13,01691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (excluding ignited substance) 96 - 100.5 %
Insoluble in HCl Max. 0.5 %
Loss on ignition Max. 3.5 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Fluoride (F) Max. 0.015 %
Mg and alkali salts (SO₄) Max. 2.5 %
Form powder (fine)