Imprimer
Pourpre de bromocresol Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5',5''-Dibromo-o-crésolsulfonphthaleine
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
32642-1KGEA 3850 EUR
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
Pourpre de bromocresol Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Poids moléculaire: 540.23 g/mol
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Indice Merck: 13,01371
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Change range complying
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying
Extinction maximum at 414 - 424 nm
Extinction maximum of Min. 400
pH Range 5.2 - 6.8, yellow to purple