Imprimer
Vert de bromocrésol Reag. Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32742-5G 32742-25G
32742-5GEA 106 EUR
32742-5G 32742-25G
Vert de bromocrésol Reag. Ph. Eur., Fluka™
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Poids moléculaire: 698.02 g/mol
Point de fusion: 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
Indice Merck: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH Range 3.8 - 5.4, yellow to blue
Indicator solution complying
Change range complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying