Imprimer
Diisopropyle oxyde ≥98.5% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ether diisopropylique
Stabilisation: ~0.001% Stabilisé avec 2,6-Di-tert-butyl-4-méthylphénol
38270-2.5L 38270-1L
38270-2.5LEA 178 EUR
38270-2.5L 38270-1L
Diisopropyle oxyde ≥98.5% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Diisopropyle oxyde
Beilstein Number: 1731256
RTECS Number: TZ5425000
UNSPSC Code: 12191602
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Poids moléculaire: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 67…70 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.73 g/cm³
Point éclair: –29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
factor 0.998 - 1.002
Identity (IR) complying
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Density (D 20/4) 0.723 - 0.725
Refractive index (n 20/D) 1.367 - 1.369
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
2-propanol (GC) Max. 0.5 %
Assay BHT (GC) 0.0005 - 0.02 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 10 ppm
APHA Max. 25
Autoignition Temperature 827 °F