Imprimer
EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M EDTA-Na2 solution volumétrique, pour la complexometrie, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Idranal III, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique, Acide edetique sel disodique, Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique
38057-1EA 38057-6X1EA
38057-1EAEA 50.2 EUR
38057-1EA 38057-6X1EA
EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M EDTA-Na2 solution volumétrique, pour la complexometrie, Fluka™
EDTA sel disodique
Concentrate for 1L standard solution
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002