Potassium sulfate ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
K₂SO₄ Point d'ébullition: 1,698 °C (1.013 hPa) Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011388 Numéro CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Indice Merck: 13,07759 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.5 - 8.0 |
Arsenic (As) | Max. 0.0001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Total N | Max. 5 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |