Imprimer
Bleu de thymol indicateur S. No.: 879, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
32728-5G 32728-25G
32728-5GEA 65.5 EUR
32728-5G 32728-25G
Bleu de thymol indicateur S. No.: 879, Fluka™
Bleu de thymol
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
Point de fusion: 221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Indice Merck: 12,09541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Change range (Ph1,2 - 2,8) complying
Change range (PH₈,0 - 9,6) complying
Indicator solution complying
Extinction maximum at 589 - 599 nm
Extinction maximum of 700 - 900