Potassium hexacyanoferrate (III) ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hexacyanoferrate de tripotassium, Potassium cyanure rouge, Potassium ferricyanure
Formule:
K₃Fe(CN)₆ Poids moléculaire: 329.25 g/mol Point d'ébullition: Déc. (en chauffant) Point de fusion: Déc. Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011392 Numéro CAS: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Indice Merck: 13,07712 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.0005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.02 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.001 % |
Lead (Pb) | Max. 0.002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) | Max. 0.02 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |