Imprimer
di-Ammonium oxalate monohydraté 99.5-101.0%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
32304-1KG 32304-250G 32304-500G
32304-1KGEA 196 EUR
32304-1KG 32304-250G 32304-500G
di-Ammonium oxalate monohydraté 99.5-101.0%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
di-Ammonium oxalate monohydraté
Formule: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Point de fusion: 133 °C
Densité: 1,480 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149694
Numéro CAS: 6009-70-7
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,00541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.02 %
pH (2.5 %, 20 °C) 6-7
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Solution 10 g to 200 mL (H₂O) complying