Imprimer
N,N-Diméthylacétamide ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
38840-2.5L 38840-1L 38840-50L
38840-2.5LEA 238 EUR
38840-2.5L 38840-1L HONC38840-50L
N,N-Diméthylacétamide ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
N,N-Diméthylacétamide
Beilstein Number: 1737614
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 164-166 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -20 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.436 - 1.439
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.008 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm