Imprimer
Acide hydrobromique 48% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromure d'hydrogène, Hydrogène bromure
244260-2.5L 244260-500ML 244260-1L 244260-10L
244260-2.5LEA 480 EUR
244260-2.5L 244260-500ML 244260-1L HONC244260-10L
Acide hydrobromique 48% ACS, Fluka™
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Poids moléculaire: 80.91 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
UN: 1788
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,04799
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 320 psi ( 21.1 °C)
Assay 47.0 - 49.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Ignition Residue ≤0.002%
Selenium (Se) Max. 0.01 ppm
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Iodide (I) Max. 0.003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 0.003 %