Imprimer
Potassium hydrogénosulfate ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium bisulfate, Potassium sulfate acide
31260-50KG 31260-1KG 31260-6X1KG 31260-25KG
31260-50KGEA 3470 EUR
31260-50KG 31260-1KG 31260-6X1KG HONC31260-25KG
Potassium hydrogénosulfate ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Potassium hydrogénosulfate
Formule: KHSO₄
Point de fusion: 200 °C
Densité: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,07695
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Aluminium (Al) Max. 0.002 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Total N Max. 0.001 %