Imprimer
Manganèse (II) sulfate monohydraté 99-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
13245-1KG 13245-50KG
13245-1KGEA 105 EUR
13245-1KG 13245-50KG
Manganèse (II) sulfate monohydraté 99-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Formule: MnSO₄·1H₂O
Point de fusion: 700 °C (anhydr.)
Densité: 2,950 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,05763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to ignited substance) 99.0 - 100.5 %
Assay 98.0 - 102.0 %
Loss on ignition (500°C) 10.0 - 12.0 %
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 4 ppm
Selenium (Se) Max. 0.003 %
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Substances not precipitated by (NH₄)2S Max. 0.5 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying