Imprimer
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
09720-1KG 09720-50KG
09720-1KGEA 106 EUR
09720-1KG HONC09720-50KG
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Densité: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.0 - 5.0
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 20 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 200 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Iron(III) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 20 ppm