Cuivre (II) sulfate, anhydre 99-100.5% (base anhydre), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cupric sulphate
Formule:
CuSO₄ Poids moléculaire: 159.61 g/mol Point d'ébullition: Déc. (en chauffant) Point de fusion: 200 Densité: 3.606 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010981 Numéro CAS: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 Indice Merck: 12,02722 |
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Loss on drying (250°C) | Max. 1.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 30 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.02 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 100 ppm |
Residual solvents | complying |
Appearance of the solution | complying |